2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(tert-Butyl)-7-azaindole
OR9836-10G OR9836-1G OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA 4320 DKK
APOSOR9836-10G APOSOR9836-1G APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02083381
CAS-nummer: 86847-74-7