2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 2360 DKK
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formel: C₈H₁₀ClNO
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797373
CAS-nummer: 41870-82-0