Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9820-100MG OR9820-500MG
APOSOR9820-100MGEA 1310 DKK
APOSOR9820-100MG APOSOR9820-500MG
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Kogepunkt: 100 °C/ 0,2mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06797370
CAS-nummer: 59155-84-9