Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9809-1G OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA 545 DKK
APOSOR9809-1G APOSOR9809-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formel: C₁₄H₂₀O₅
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005945
CAS-nummer: 14098-44-3