4-Chloranilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 1260 DKK
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chloranilin
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 232 °C
Smeltepunkt: 67…72 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007835
CAS-nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN nummer: 2018
ADR: 6.1,II