2-Acetyl-5-methylthiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 164 DKK
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
2-Acetyl-5-methylthiophen
2-Acetyl-5-methylthiophen
Formel: C₇H₈OS
Kogepunkt: 65…67 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 24…28 °C
Massefylde: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014529
CAS-nummer: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
UN nummer: 3335
ADR: 9,III