3-Isopropoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9794-1G OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA 898 DKK
APOSOR9794-1G APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01922170
CAS-nummer: 60772-67-0