Ethyl 2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl ureidoacetate
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 1040 DKK
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl 2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025456
CAS-nummer: 6293-20-5