4-Brombenzylchlorid

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene

OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 382 DKK
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
4-Brombenzylchlorid
4-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 106…107 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040867
CAS-nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR