2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Oxo-4-phenylbutanoic acid
OR9775-100G OR9775-25G OR9775-5G
APOSOR9775-100GEA 800 DKK
APOSOR9775-100G APOSOR9775-25G APOSOR9775-5G
2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
2-Oxo-4-phenylbutyric acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Smeltepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00969471
CAS-nummer: 710-11-2
EINECS: 211-916-7