N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9770-1G OR9770-5G
APOSOR9770-1GEA 1520 DKK
APOSOR9770-1G APOSOR9770-5G
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Formel: C₈H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658420
CAS-nummer: 211814-16-3