4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR9762-100G
OR9762-25G
OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA
994
DKK
APOSOR9762-100G
APOSOR9762-25G
APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂ Smeltepunkt: 100…102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052917 CAS-nummer: 21803-75-8 |