1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 164 DKK
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₆H₂₄BNO₂
Molekylvægt: 273.18 g/mol
Kogepunkt: 396 °C
Smeltepunkt: 108.5…109.5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08060504
CAS-nummer: 852227-90-8