3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 7790 DKK
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03421620
CAS-nummer: 61226-20-8