4-Brom-2-chlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 230 DKK
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Brom-2-chlorpyridin 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Massefylde: 1,734 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840756
CAS-nummer: 73583-37-6