1,3-Dichlor-2-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9743-100G OR9743-250G OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA 850 DKK
APOSOR9743-100G APOSOR9743-250G APOSOR9743-25G
1,3-Dichlor-2-nitrobenzen
1,3-Dichlor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Kogepunkt: 130 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 65…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456795
CAS-nummer: 601-88-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III