2-Amino-6-bromphenol 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 1310 DKK
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromphenol 97+%
2-Amino-6-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277300
CAS-nummer: 28165-50-6