2-Brom-6-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 644 DKK
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Brom-6-nitrophenol 98%
2-Brom-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683216
CAS-nummer: 13073-25-1