3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 262 DKK
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445675
CAS-nummer: 76361-99-4