Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 164 DKK
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Smeltepunkt: 46…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02956798
CAS-nummer: 7238-62-2