5-(3-Bromophenyl)oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9727-5G OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA 1050 DKK
APOSOR9727-5G APOSOR9727-10G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05668970
CAS-nummer: 243455-57-4