4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 985 DKK
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formel: C₁₁H₉BrN₂
Smeltepunkt: 66…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659074
CAS-nummer: 844891-12-9