2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9714-1G OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA 4270 DKK
APOSOR9714-1G APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Formel: C₆H₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 23474-98-8