3-Chlorthioanisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 2730 DKK
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorthioanisol 97%
3-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molekylvægt: 158.65 g/mol
Kogepunkt: 218 °C
Massefylde: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040127
CAS-nummer: 4867-37-2