2,5-Dibrombenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9709-5G OR9709-1G
APOSOR9709-5GEA 0 DKK
APOSOR9709-5G APOSOR9709-1G
2,5-Dibrombenzensulfonylchlorid 97%
2,5-Dibrombenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Br₂ClO₂S
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060685
CAS-nummer: 23886-64-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II