4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9708-25G OR9708-5G OR9708-100G
APOSOR9708-25GEA 915 DKK
APOSOR9708-25G APOSOR9708-5G APOSOR9708-100G
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₉H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 186.69 g/mol
Smeltepunkt: 203 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013461
CAS-nummer: 118427-29-5