4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9704-1G OR9704-25G OR9704-5G
APOSOR9704-1GEA 0 DKK
APOSOR9704-1G APOSOR9704-25G APOSOR9704-5G
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Smeltepunkt: 232…234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861267
CAS-nummer: 53661-18-0