2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 1710 DKK
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Smeltepunkt: 225 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012930
CAS-nummer: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III