(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Aminomethyl)-4-methylthiophene
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 2370 DKK
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Formel: C₆H₉NS
Kogepunkt: 42…46 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657973
CAS-nummer: 104163-39-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III