tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 1880 DKK
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659068
CAS-nummer: 844891-10-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III