5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 933 DKK
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
Molekylvægt: 111.1 g/mol
Kogepunkt: 53…57 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797459
CAS-nummer: 62254-74-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III