2-Brom-4-Chlortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9677-100G OR9677-25G
APOSOR9677-100GEA 414 DKK
APOSOR9677-100G APOSOR9677-25G
2-Brom-4-Chlortoluen
2-Brom-4-Chlortoluen
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 114…12mm °C
Massefylde: 156 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060650
CAS-nummer: 27139-97-5