Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 1950 DKK
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Formel: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00237016
CAS-nummer: 163558-30-3