N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9670-1G OR9670-250MG
APOSOR9670-1GEA 1760 DKK
APOSOR9670-1G APOSOR9670-250MG
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Kogepunkt: 120 °C/0,525mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738897
CAS-nummer: 179873-36-0
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III