2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]-quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxaldehyde
OR9669-1G OR9669-5G OR9669-25G
APOSOR9669-1GEA 1560 DKK
APOSOR9669-1G APOSOR9669-5G APOSOR9669-25G
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]-quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molekylvægt: 213.24 g/mol
Smeltepunkt: 214…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567808
CAS-nummer: 386715-48-6