6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965821-1G OR965821-250MG OR965821-5G
APOSOR965821-1GEA 1080 DKK
APOSOR965821-1G APOSOR965821-250MG APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053596
CAS-nummer: 3286-55-3