4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 6050 DKK
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05667138
CAS-nummer: 100047-61-8