(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 3610 DKK
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formel: C₈H₁₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209634
CAS-nummer: 24457-21-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III