4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965736-1G OR965736-5G
APOSOR965736-1GEA 1260 DKK
APOSOR965736-1G APOSOR965736-5G
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine
Formel: C₉H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03305477
CAS-nummer: 66521-70-8