4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965734-100G OR965734-25G
APOSOR965734-100GEA 2170 DKK
APOSOR965734-100G APOSOR965734-25G
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
4-(p-Tolyl)butyric acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021786
CAS-nummer: 4521-22-6