2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965602-1G OR965602-250MG
APOSOR965602-1GEA 5400 DKK
APOSOR965602-1G APOSOR965602-250MG
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691143
CAS-nummer: 32829-09-7