4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965552-1G OR965552-250MG
APOSOR965552-1GEA 1340 DKK
APOSOR965552-1G APOSOR965552-250MG
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462204
CAS-nummer: 10199-68-5