Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate, 2-Pyrimidineacetic acid ethyl ester
OR965521-10G OR965521-1G OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA 2530 DKK
APOSOR965521-10G APOSOR965521-1G APOSOR965521-5G
Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953517
CAS-nummer: 63155-11-3