(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965476-1G OR965476-5G
APOSOR965476-1GEA 1640 DKK
APOSOR965476-1G APOSOR965476-5G
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime
Formel: C₇H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13563057
CAS-nummer: 1203500-13-3