Ethyl 2-cyanobenzoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965457-1G OR965457-5G
APOSOR965457-1GEA 426 DKK
APOSOR965457-1G APOSOR965457-5G
Ethyl 2-cyanobenzoat 95%
Ethyl 2-cyanobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂
MDL Number: MFCD03423595
CAS-nummer: 6525-45-7