4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965409-1G OR965409-5G
APOSOR965409-1GEA 1090 DKK
APOSOR965409-1G APOSOR965409-5G
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₉H₁₁ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 167762-80-3