3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965345-1G OR965345-250MG
APOSOR965345-1GEA 2040 DKK
APOSOR965345-1G APOSOR965345-250MG
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine
Formel: C₉H₁₄N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663516
CAS-nummer: 551950-47-1