2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965333-1G OR965333-250MG OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA 2130 DKK
APOSOR965333-1G APOSOR965333-250MG APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06809613
CAS-nummer: 61449-65-8