6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965240-1G OR965240-5G
APOSOR965240-1GEA 162 DKK
APOSOR965240-1G APOSOR965240-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 95%
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formel: C₈H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005861
CAS-nummer: 13414-95-4