7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 1180 DKK
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15530247
CAS-nummer: 95897-49-7